Key Documents
CLS430790
Tubos de centrífuga de 15 ml Corning®
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
material
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
sterility
sterile
feature
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
packaging
pack of 50
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 430790
parameter
12500 × g max. RCF
O.D. × L
17.5 mm × 118.5 mm
cap diam.
22.6 mm
22.6 mm , approx.
capacity
15 mL
color
clear
natural
fitting
cap (CentriStar)
General description
Los tubos de centrífuga de 15 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o tubos de polipropileno (PP) con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar.
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño con reborde. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran mancha blanca para anotar
  • La fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima para los tubos de PET es de 3 600 xg
Legal Information
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.