CLS430829
Tubos de centrífuga de 50 ml Corning®
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Sinónimos:
Tubo cónico de 50 ml, tubos de centrífuga, tubos de centrífuga de 50 ml, tubos de polipropileno
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
esterilidad
sterile
Características
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
envase
pack of 25
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430829
Parámetros
17000 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
tapón diám.
34.7 mm , approx.
capacidad
50 mL
color
clear
natural
Adaptador
cap (CentriStar)
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
El tapón CentriStar™ tiene una parte superior fácil de poner y quitar, y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
- Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasas y ARNasas.
- Graduaciones impresas en negro y una gran zona blanca para anotar
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.