Merck
A3294
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
biological source
bovine
assay
≥98%
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
impurities
protease, none detected
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La albúmina es abundante en el plasma humano. Concentraciones elevadas de albúmina producen deshidratación. Se observa recambio de la albúmina en niños con anemia ferropénica. Es un indicador predictivo de hepatopatía.
Application
La seroalbúmina bovina se ha utilizado:
  • para bloquear la unión inespecífica de los anticuerpos
  • como un componente del medio de activación para inducir la motilidad del esperma
  • para determinar la concentración proteica de la bacteriocina mediante el método del ácido bicinconínico (BCA)
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Features and Benefits
  • Preparada mediante fraccionamiento térmico
  • Ausencia de proteasas
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Se prepara utilizando fraccionamiento térmico
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Leuconostoc carnosum 4010 has the potential for use as a protective culture for vacuum-packed meats: culture isolation, bacteriocin identification, and meat application experiments
Budde B B, et al.
International Journal of Food Microbiology, 83(2), 171-184 (2003)
Cryopreservation of Atlantic cod Gadus morhua L. spermatozoa: effects of extender composition and freezing rate on sperm motility, velocity and morphology
Butts I A E, et al.
Cryobiology, 61(2), 174-181 (2010)
Histomorphometric alteration and cell-type specific modulation of arylhydrocarbon receptor and estrogen receptor expression by 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and 17beta-estradiol in mouse experimental model of endometriosis
Kitajima M, et al.
Reproductive Toxicology, 18(6), 793-801 (2004)
Derek Toms et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 534-534 (2020-06-26)
We have developed an accessible software tool (receptoR) to predict potentially active signaling pathways in one or more cell type(s) of interest from publicly available transcriptome data. As proof-of-concept, we applied it to mouse photoreceptors, yielding the previously untested hypothesis
Monika Wimmer et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 61-61 (2020-04-12)
Cutaneous squamous cell carcinomas (cSCC) are the primary cause of premature deaths in patients suffering from the rare skin-fragility disorder recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB), which is in marked contrast to the rarely metastasizing nature of these carcinomas in the
Contenido relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.