A6979
Anti-AtMPK4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
Sinónimos:
Anti-Arabidopsis thaliana MPK4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
for molecular biology
clon
polyclonal
Formulario
liquid
mol peso
antigen 43 kDa
reactividad de especies
Arabidopsis thaliana
técnicas
western blot: 0.5-1 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Arabidopsis thaliana and Nicotiana tabacum leaves
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Arabidopsis thaliana ... ATMPK4(828151)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
- western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)