Key Documents
05-724
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-etiqueta Myc, clon 4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-CMyc
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
La identificación del epítopo de interés es importante para la caracterización de anticuerpos monoclonales. Las etiquetas epítopo son secuencias lineales cortas de reconocimiento de anticuerpos que permiten la detección por los anticuerpos de proteínas de fusión marcadas. A lo largo de los años, se ha desarrollado una amplia gama de anticuerpos anti-etiqueta y cada uno de ellos ofrece ventajas y desventajas únicas. Las etiquetas epítopo pueden experimentar modificaciones postraduccionales, tales como fosforilación y glucosilación en las células y causar un aumento de la masa molecular de la proteína fusionada, lo que puede provocar cambios en la movilidad en el gel. Las etiquetas epítopo de un número menor de restos de aminoácidos son ventajosas en el sentido de que exhiben efectos secundarios mínimos sobre la estructura y función de la proteína diana fusionada. Una etiqueta Myc se puede utilizar en muchos inmunoanálisis diferentes y es útil cuando no hay anticuerpo contra la proteína de interés. La adición de una etiqueta Myc permite la detección de dichas proteínas utilizando un anticuerpo contra el epítopo Myc. El clon 4A6 es un anticuerpo que reconoce una secuencia de diez aminoácidos EQKLISEEDL (Glu-Gln-Lys-Leu-Iso-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu) que corresponde a la región C-terminal de la proteína c-Myc humana (UniProt: P01106). A diferencia de otros clones cuyo rendimiento puede verse afectado cuando la secuencia de la etiqueta Myc va seguida de aminoácidos neutros más pequeños, el clone 4A6 ofrece una detección mucho más constante de proteínas marcadas con Myc, con independencia de cualquier cambio en las secuencias de los aminoácidos vecinos. (Ref. Schuchner, S., et al. (2020). Sci. Signal. 13(616); eaax9730; Charest-Morin, X., et al. (2013). Front. Pharmacol. 4: 122).
Specificity
Reconoce proteínas recombinantes que contienen la etiqueta de epítopo Myc (EQKLISEEDL) en una variedad de contextos de secuencia; también reconoce la Myc humana.
Immunogen
péptido que corresponde a los aminoácidos 410-420 (MEQKLISEEDL) del Myc humano
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
El anti-etiqueta Myc, clon 4A6, es un anticuerpo monoclonal de ratón validado para utilizar en CHIP, IC, IF, IP y WB para la detección de la etiqueta Myc y no muestra la muy alta sensibilidad al contexto de 9E10. Este anticuerpo ha sido citado en más de 480 publicaciones.
Subcategoría de investigación
Etiquetas de epítopo
Quality
evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en proteínas recombinantes etiquetadas con Myc en contextos de secuencia no reconocidos bien por el anti-etiqueta Myc, clon 9E10 (Nº de referencia CBL430)
Target description
PM previsto para la Myc humana: 49 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína A en Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, acida sódica al 0,05%, pH 7,4.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C durante 1 año desde de la fecha de transporte.
Analysis Note
Control
Control positivo para Myc humana: Expresión generalizada que incluye lisado de células A431, lisado de células de cáncer de ovario o tejido de carcinoma de mama. Proteína de fusión Myc expresada en las células.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Identification and characterization of a novel retinoic acid response element in zebrafish cyp26a1 promoter.
Li, J; Hu, P; Li, K; Zhao, Q
Anatomical Record (Hoboken, N.J. : 2007) null
Arabidopsis CRY2 and ZTL mediate blue-light regulation of the transcription factor CIB1 by distinct mechanisms.
Liu, H; Wang, Q; Liu, Y; Zhao, X; Imaizumi, T; Somers, DE; Tobin, EM; Lin, C
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tara M Stanne et al.
Eukaryotic cell, 10(7), 964-976 (2011-05-17)
The unicellular eukaryote Trypanosoma brucei is unusual in having very little transcriptional control. The bulk of the T. brucei genome is constitutively transcribed by RNA polymerase II (Pol II) as extensive polycistronic transcription units. Exceptions to this rule include several
Shikhar Sharma et al.
Epigenetics & chromatin, 5(1), 3-3 (2012-01-31)
DNA methylation, histone modifications and nucleosome occupancy act in concert for regulation of gene expression patterns in mammalian cells. Recently, G9a, a H3K9 methyltransferase, has been shown to play a role in establishment of DNA methylation at embryonic gene targets
Shinwu Jeong et al.
Molecular and cellular biology, 29(19), 5366-5376 (2009-07-22)
Proper DNA methylation patterns are essential for mammalian development and differentiation. DNA methyltransferases (DNMTs) primarily establish and maintain global DNA methylation patterns; however, the molecular mechanisms for the generation and inheritance of methylation patterns are still poorly understood. We used