Merck
A5228
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-actina, αmúsculo liso monoclonal de ratón
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-actina, α-músculo liso monoclonal, alpha SMA, SMA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
PBS solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using smooth muscle cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using blood vessels in formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil or appendix tissue sections
microarray: suitable
western blot: suitable using smooth muscle cells
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
El anticuerpo (también conocido como anti-α-Sm-1) es específico para la isoforma α-actina de músculo liso. Reacciona de manera específica con la α-actina del músculo liso en análisis de inmunotransferencia y marca las células del músculo liso en cortes de tejido incluidas en parafina congeladas o fijadas con formalina.
El anticuerpo monoclonal anti-α-actina de músculo liso de ratón (isotipo IgG2a de ratón) procede del hidridoma 1A4 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de ratones inmunizados con el decapéptido sintético NH2 terminal de una actina de músculo liso, acoplado con hemocianina de lapa de ojo de cerradura (KLH).
La actina es una proteína muy conservada que es componente principal de las estructuras citoesquelética y contráctil de todos los tipos de células. Varía en cantidad, lo que está relacionado con el tipo de diferenciación y el estado funcional de las células y los tejidos. La actina puede encontrarse en dos formas de agregación diferentes, el estado globular o el fibrilar, y en los vertebrados existen por lo menos seis isoformas distintas. Las actinas muestran más del 90 % de homología de secuencia, pero cada isoforma tiene una secuencia NH2-terminal única. Las isoformas están compuestas por tres alfa actinas (esquelética, cardiaca, lisa), una beta actina (beta-no muscular) y dos gamma actinas (gamma de músculo liso y gamma no muscular).
Immunogen
Decapéptido N-terminal sintético de la α-actina de músculo liso.
Application
El anticuerpo monoclonal anti-α-actina de músculo liso de ratón se ha utilizado en:
  • tinción con inmunofluorescencia
  • inmunohistoquímica
  • inmunotransferencia
  • inmunocitoquímica
  • enzimoinmunoanálisis adsorbente (ELISA)
  • inmunoelectrotransferencia.
Se realizó inmunocitoquímica en células de músculo liso de aortas bovinas utilizando el anticuerpo monoclonal anti-ACTA2. Las células se cultivaron primero en cubreobjetos de vidrio y se fijaron en acetona al 50%/EtOH durante 10 minutos a 4 grados.
Se tiñeron inmunohistoquímicamente cortes incluidos en parafina de injertos de tejido testicular de rata con anticuerpos monoclonales anti-actina de músculo liso.
Se realizó análisis mediante IHC de tejido cardiaco de ratón teñido con x-gal utilizando el anticuerpo monoclonal primario anti-actina de músculo liso de ratón para identificar los miofibroblastos.
Biochem/physiol Actions
La actina y la miosina son constituyentes de muchos tipos de células e intervienen en una miríada de procesos celulares, como la locomoción, la citocinesis, la secreción, el flujo citoplásmico y la fagocitosis. Se ha demostrado que la proporción relativa de las isoformas de la actina son diferentes en los músculos lisos de órganos diferentes y cambian dentro de la misma población de células de músculo liso durante el desarrollo, en situaciones patológicas y en condiciones de cultivo diferentes. Las actinas de células de distintas especies y origen tisular son muy similares en sus propiedades físicas e inmunológicas.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Other Notes
Para ver una guía de selección de anticuerpos anti-actina, visite www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Special characteristics of culturing mature human bladder smooth muscle cells on human amniotic membrane as a suitable matrix
Sharifiaghdas F, et al.
Urology, 6(4), 283-288 (2009)
Neuron-like differentiation of adipose tissue-derived stromal cells and vascular smooth muscle cells
Ning H, et al.
Differentiation, 74(9-10), 510-518 (2006)
Complete meiosis from human induced pluripotent stem cells.
Eguizabal C, et al.
Stem Cells, 29(8), 1186-1195 (2011)
Induction of renal fibrotic genes by TGF-beta1 requires EGFR activation, p53 and reactive oxygen species
Samarakoon R, et al.
Cellular Signalling, 25(11), 2198-2209 (2013)
Jung-Yeon Kim et al.
International journal of molecular medicine, 39(5), 1188-1194 (2017-04-14)
Cholestatic liver disease is characterized by the progressive destruction of biliary epithelial cells (BECs) followed by fibrosis, cirrhosis and liver failure. Activated hepatic stellate cells (HSCs) and portal fibroblasts are the major cellular effectors of enhanced collagen deposition in biliary fibrosis.