SAB4200679
Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle - Peroxidase antibody produced in mouse
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
AAT6, ACTSA, MYMY5, actin, alpha 2, aorta, smooth muscle
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A4, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
frog, mouse, hamster, chicken, viper, bovine, crayfish, goat, rat, cat, sheep, guinea pig, lizard, human, rabbit, dog, snail
técnicas
direct ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extracts of mouse heart tissues
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human appendix or tonsil tissue sections
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTA2(59)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- direct-immunoblotting
- direct-immunohistochemistry
- direct- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- direct staining of tissues and cells
- characterization of stromal cell heterogeneity in various organs and distinguish smooth muscle cells from fibroblasts in mixed cultures.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)