Merck
A3912
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
biological source
bovine
assay
≥96%
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
loss
≤5%
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La seroalbúmina bovina (BSA) es una proteína hidrosoluble de 66,4 kDa compuesta por 583 aminoácidos. Consta de una sola cadena polipeptídica con tres dominios homólogos constituidos por seis hélices α. Dependiendo del pH, experimenta isomerización conformacional reversible. La estructura nativa de la proteína se vuelve reactiva y flexible al calentarse. La BSA se ha utilizado como una proteína modelo en varias aplicaciones, entre ellas procedimientos de inmunodiagnóstico, medios de cultivo celular y química clínica. Las seroalbúminas facilitan los procesos de distribución, metabolismo y eliminación de un fármaco y su eficacia al mantener la presión osmótica de la sangre.
Application
La seroalbúmina bovina (BSA) se ha utilizado:
  • para estudiar su adsorción sobre una capa de cepillo plana de ácido poli(acrílico) (PAA) a través de reflectometría óptica de ángulo fijo
  • para medir su adsorción sobre una variedad de películas delgadas mediante espectroscopia de reflexión interna total
  • como constituyente del tampón de bicarbonato Krebs-Ringer, que actúa como perfundido durante la perfusión placentaria
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Quality
Resto principalmente globulinas.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Se prepara utilizando fraccionamiento térmico
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Adsorption of the protein bovine serum albumin in a planar poly (acrylic acid) brush layer as measured by optical reflectometry
de Vos WM, et al.
Langmuir, 24(13), 6575-6584 (2008)
Real-time analysis of protein adsorption to a variety of thin films
Sapsford KE and Ligler FS
Biosensors And Bioelectronics, 19(9), 1045-1055 (2004)
Yiwen Sun et al.
Biomedical optics express, 9(7), 2917-2929 (2018-07-10)
The development of new spectral analysis methods in bio thin-film detection has generated intense interest in terahertz (THz) spectroscopy and its application in a wide range of fields. In this paper, it is the first time that machine learning methods
Functional role of P-glycoprotein in the human blood-placental barrier
Molsa M, et al.
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 78(2), 123-131 (2005)
Study of the interaction between monoammonium glycyrrhizinate and bovine serum albumin.
Hu Y J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(4), 915-919 (2004)
Contenido relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.