A3171
Alternariol monomethyl ether from Alternaria alternata (tenuis)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)Oc3cc(O)cc(C)c3-c2c1
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3
Clave InChI
LCSDQFNUYFTXMT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)