The analytical standard version of this compound, 34037, is a 10ug/mL solution in acetonitrile. This product is also soluble in chloroform (9.80 - 10.20 mg/ml), methanol (10 mg/ml), ethanol (50 mM), and DMSO (100 mM). The choice of solvent would be best determined by the researcher.
O1877
Ochratoxin A
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Sinónimos:
N-[(3R)-(5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-L-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ochratoxin A, from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
origen biológico
Petromyces albertensis
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
impurezas
Benzene, free
solubilidad
ethanol: soluble
Modo de acción
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
Clave InChI
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- to test its effect on metabolism and hypoxia in human embryonic kidney (HEK293) cells[1]
- to test its cytotoxic effects in bovine mammary epithelial cells[2]
- as a standard for gamma radiation studies with food products and in cytotoxic studies using Hep G2 cells[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
-
Which solvents can be used for an OTA standard solution? PBS, alcoholic solvents (methanol or ethanol)?
1 answer-