Merck
91228
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinónimos:
TCA
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
163.39
Beilstein:
970119
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
densidad de vapor
<1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (T)
Formulario
crystals
flakes
impurezas
insoluble matter, passes filter test
residuo de ign.
≤0.05%
índice de refracción
n20/D 1.62 (lit.)
pH
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
λ
0.5 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 1.60
λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Trichloroacetic acid (TCA) is derived from Trichloroethylene (TCE) metabolism. It is used as an acid decalcifying agent. TCA is used as a fixative for nuclear staining and protein precipitation.
Aplicación
Tradicionalmente usado para precipitar proteínas. Se ha utilizado para determinar la concentración de proteína por gravimetría. Usado como descalcificador y fijador en microscopía.
Trichloroacetic acid (TCA) has been used:
  • to determine its effect on avian embryos during an exposure window encompassing cardiac specification
  • as a cell fixative
  • to terminate the O-acetylserine (thiol)lyase (OASTL) enzymatic assay
  • for the precipitation of acidic ribosomal proteins (RPs)
Otras notas
Concentration of protein by quantitative precipitation; Cytochemical demonstration of DNA with a thiazine dye
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
M.K. Dutt
Science and Culture, 51, 196-196 (1985)
Efficacy of 5-FU or oxaliplatin monotherapy over combination therapy in colorectal cancer
Toloudi M, et al.
Journal of Cancer Therapy, 6(04), 345-345 (2015)
Histophatologic Techniques (2006)
Cardiogenic effects of trichloroethylene and trichloroacetic acid following exposure during heart specification of avian development
Drake V, et al.
Toxicological Sciences, 94(1), 153-162 (2006)
Extraction and Activity of O-acetylserine (thiol) lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Bio-protocol (2016)