Merck
91230
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
Sinónimos:
TCA
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
163.39
Beilstein:
970119
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
<1 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 51 °C)
Ensayo
≥99.5% (T)
≥99.5%
Formulario
flakes
calidad
for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer
residuo de ign.
≤0.03% (as SO4)
índice de refracción
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Trichloroacetic acid (TCA) is a chlorinated acetic acid. It is one of the major metabolites of trichloroethylene (TCE).
Aplicación
Tradicionalmente usado para precipitar proteínas. Se ha utilizado para determinar la concentración de proteína por gravimetría. Usado como descalcificador y fijador en microscopía.
Trichloroacetic acid may be used in the following studies:
  • Estimation of phosphorus in various biological samples (serum, urine and stool ash solutions).
  • Elimination of acid-soluble and lipid phosphorous during the determination of deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid and phosphoproteins in animal tissues.
  • Preparation of 2-methyl-4-nitroanilinium trichloroacetate trichloroacetic acid (2M4NATCA) crystals.
10% Trichloroacetic acid may be employed for the preparation of radioactive proteins.
Otras notas
Protein denaturant
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protein assay for dilute solutions.
E Cabib et al.
Methods in enzymology, 104, 415-416 (1984-01-01)
A microcolorimetric method for the determination of inorganic phosphorus.
H H TAUSSKY et al.
The Journal of biological chemistry, 202(2), 675-685 (1953-06-01)
Solubility of albumin in alcohol after precipitation by trichloroacetic acid: a simplified procedure for separation of albumin.
J R DEBRO et al.
Nature, 178(4541), 1067-1067 (1956-11-10)
A method for the determination of desoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and phosphoproteins in animal tissues.
G SCHMIDT et al.
The Journal of biological chemistry, 161, 83-89 (1945-01-01)
S L Herren-Freund et al.
Toxicology and applied pharmacology, 90(2), 183-189 (1987-09-15)
Trichloroethylene (TCE) has previously been shown to be carcinogenic in mouse liver when administered by daily gavage in corn oil. The metabolism of TCE results, in part, in the formation of trichloroacetic acid (TCA) as a major metabolite and dichloroacetic