50246
Poli(etilenglicol)-bloque-poli(propilenglicol)-bloque-poli(etilenglicol))
Sinónimos:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lμtrol micro 127
About This Item
Productos recomendados
mol peso
~9840-14600 g/mol
Nivel de calidad
composición
oxyethylene content, 71.5-74.9%
impurezas
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤2 ppm arsenic
≤20 ppm heavy metals
50-125 ppm butylhydroxytoluene
residuo de ign.
≤0.30%
color
APHA: ≤120
Distribución del tamaño de partículas
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
, coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS)
pH
5.0-7.5(1:10)
5.0-7.5(1:40)
idoneidad
complies for Infrared spectrum
cadena SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clave InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
1,4-dioxane ≤5 ppm, ethylene glycol ≤620 ppm ( verified on random samples only)
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?