14326C
EX-CELL® 302 Serum-Free Medium for CHO Cells
without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
descripción
for research or for further manufacturing use
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Línea del producto
EX-CELL®
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
componentes
HEPES: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
glucose: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Precaución
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.