Merck
650463
Sigma-Aldrich
Diclorometano
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
50-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤0.01% water
evapn. residue
≤0.0001%
halogenated residue
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
El diclorometano es un compuesto orgánico polar y muy volátil (VOC), conocido por su uso versátil en industrias como disolvente de extracción y limpiador de metales, y en productos de consumo como adhesivos, betún para zapatos en aerosol, pinturas y removedores de adhesivos.
Application
Adecuado para HPCL, espectofotometría, análisis medioambientales
El diclorometano puede utilizarse en los procesos siguientes:
  • Extracción de neonicotinoides de muestras de miel junto con acetonitrilo utilizando microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME)
  • Extracción ultrasónica con disolventes y limpieza de muestras de café tostado para el análisis de 7 residuos de plaguicidas mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS)
  • Preconcentración añadida mediante DLLME de los extractos de la muestra en el análisis de tres anfenicoles en productos alimenticios de origen animal mediante HPLC con detección
  • Eliminación de la fase orgánica de los extractos obtenidos de la muestra de suelo en la determinación de dos herbicidas sulfonilurea utilizando HPLC
  • Análisis de cuatro disolventes de extracción en el desarrollo de un método basado en la detección amperométrica mediante HPLC para el análisis de tres restos de carbamato en muestras de alimentos líquidos y sólidos
  • Extracción de metrafenona de muestras vegetales por dispersión de matriz en fase sólida (método MSPD seguido de análisis HPLC
Other Notes
Análisis de restos de plaguicidas (como epóxido de heptacloro) <10 ng/l
Los recipientes Pure-Pac® II precisan el acoplador Micromatic MacroValve, Z560723, para la dispensación de los disolventes.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jane A Mullaney et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(12), 3039-3046 (2013-03-07)
Glucosinolates from the genus Brassica can be converted into bioactive compounds known to induce phase II enzymes, which may decrease the risk of cancers. Conversion via hydrolysis is usually by the brassica enzyme myrosinase, which can be inactivated by cooking
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Matthew J Walters et al.
Nature protocols, 2(7), 1825-1830 (2007-07-21)
A procedure for the preparation of optically pure alpha-keto-gamma-hydroxy carboxylic acids through stereospecific aldol addition catalyzed by pyruvate aldolases from the Entner-Doudoroff and the DeLey-Doudoroff glycolytic pathways is described. This highly versatile fragment serves as a precursor for a variety
Artículos
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocolos
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.