32222
Diclorometano
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
contiene
~25 mg/L amylene as stabilizer
lim. expl.
22 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.00002% free chlorine (Cl)
≤0.0005% formaldehyde
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% chloroform (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% ethanol (GC)
índice de refracción
n20/D 1.4235-1.4245
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.320-1.330 g/L at 20 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
ClCCl
idoneidad
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
The article number 32222-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32222-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32222-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32222-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32222-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32222-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?