254312
Titanium(IV) chloride
≥99.995% trace metals basis
Sinónimos:
TTC, Titanium tetrachloride
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.995% trace metals basis
form
liquid
liquid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: titanium
bp
135-136 °C (lit.)
136.4 °C
mp
−25 °C (lit.)
density
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?