12353
Iron(II) sulfate hydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, exsiccated, 86.0-89.0% FeSO4 basis
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Nivel de calidad
Ensayo
86.0-89.0% FeSO4 basis
Formulario
solid
calidad
exsiccated
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
caducidad
Shelf life is limited
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
impurezas
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% insoluble matter
pH
3.0-4.0 (20 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤300 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe3+: ≤4000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Envase
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)