W430622
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
berry; fresh; green; floral; fruity
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.7 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
75.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)