W455320
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; herbaceous; pear; tropical
cadena SMILES
O(CC\C=C/CCCCC)C(=O)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
Clave InChI
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)