Merck
W431433
Sigma-Aldrich
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.41
Número de FEMA:
4314
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.685
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
honey; floral; sweet
grado:
FG
alérgeno alimentario:
no known allergens
grado
FG
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; sweet
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)