T2100000
Trimethadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, Trimethadione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trimethadione
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
Clave InChI
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)