Documentos clave
5.08508
Sigma-Aldrich
Zonisamide
Sinónimos:
Zonisamide, AD 810, CI 912
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
212.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)Cc1n[o]c2c1cccc2
InChI
1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Clave InChI
UBQNRHZMVUUOMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A benzisoxazole derivative that acts as an antiepileptic agent and is shown to block voltage-dependent Na(+) channels and T-type Ca(2+) channels. However, it does not serve as anticonvulsant agent in chemically induced seizures in flurothyl and pentetrazole models. Acts as an inhibitor of monoamine oxidase B (MAO-B; IC50 = 24.8 µM). Displays neurprotective properties.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Na+ and Ca2+ channels
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Otras notas
Sonsalla, P.K., et al. 2010. Exp. Neurol.221, 329.
Sobieszek, G. et al. 2003. Pol. J. Pharmacol.55, 68.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable