SYNPLE-H010
Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(2-Pyr) (0)
Synple
Sinónimos:
Synple 2
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
parameter
up to 0.5 mmol scale
Categorías relacionadas
General description
Scale: up to 0.5 mmol
Heterocycle: Morpholine-pyrrolidine spirocycle
Compatible substrates: aldehyde
Cartridge contents:
- Immobilized SnAP reagent
- Cu catalyst (Cu(OTF)2 and 2,6-lutidinium triflate)
- SCX (for purification)
- Silica (for purification)
Related Cartridges:
- SYNPLE-H001Reagent-cartridge Morpholine
- SYNPLE-H002Reagent-cartridge Oxazepane
- SYNPLE-H004Reagent-cartridge 2-Methylmorpholine
- SYNPLE-H005Reagent-cartridge Piperazine
- SYNPLE-H006Reagent-cartridge Diazepane
- SYNPLE-H007Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine
- SYNPLE-H011Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(4-Pip)
- SYNPLE-H090Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane
- SYNPLE-H091Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Other Notes
For more information on heterocycle formation using SnAP reagents, visit here: SnAP Technology Spotlight
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).