Documentos clave
SYNPLE-H090
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane
Synple
Sinónimos:
Synple 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Parámetros
up to 0.5 mmol scale
cadena SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
Clave InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the synthesis of a methoxy-substituted benzoxazepane heterocycle from an aldehyde through the use of a SnAP reagent. The cartridge contains all necessary reagents for transforming the chosen aldehyde into a methoxy-substituted benzoxazepane heterocycle.
Scale: up to 0.5 mmol
Heterocycle: Methoxy-substituted benzoxazepane
Compatible substrates: aldehyde
Cartridge contents:
  • Immobilized SnAP reagent
  • Cu catalyst (Cu(OTF)2 and 2,6-lutidinium triflate)
  • SCX (for purification)
  • Silica (for purification)
Related Cartridges:
  • SYNPLE-H001Reagent-cartridge Morpholine
  • SYNPLE-H002Reagent-cartridge Oxazepane
  • SYNPLE-H004Reagent-cartridge 2-Methylmorpholine
  • SYNPLE-H005Reagent-cartridge Piperazine
  • SYNPLE-H006Reagent-cartridge Diazepane
  • SYNPLE-H007Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine
  • SYNPLE-H010Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(2-Pyr)
  • SYNPLE-H011Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(4-Pip)
  • SYNPLE-H091Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Otras notas
An integrated console for capsule-based, automated organic synthesis
For more information on heterocycle formation using SnAP reagents, visit here: SnAP Technology Spotlight
Información legal
Product of Synple Chem AG
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).