Merck
SYNPLE-F001
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge Deoxyfluorination
Synple
Sinónimos:
Synple 2
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
Quality Level
parameter
up to 0.2 mmol scale
Categorías relacionadas
General description
Reagent-cartridge Deoxyfluorination is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the deoxyfluorination of primary and secondary alcohols. The cartridge contains all necessary reagents to transform the user selected alcohol into an alkyl fluorine.
Scale: up to 0.2 mmol
Compatible substrates: Primary alcohol, secondary alcohol
Cartridge contents:
  • Fluorinating reagent (SulfoxFluor)
  • Base (supported DBU)
  • SCX (for purification)
  • Silica supported carbonate (for purification)
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Legal Information
Product of Synple Chem AG
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).