RTC000068
Sodium azide solution
0.05% solution
Sinónimos:
NaN3 0.05% Solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Sodium Azide 0.05% Solution,
CofA
current certificate can be downloaded
Nivel de calidad
envase
bottle of 1 L
concentración
in H2O
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- certified purity value of 0.0500 ± 0.0020 is metrologically traceable to National Institute Standards and Technology Standard Reference Materials (NIST SRMs)
- Details of homogeneity studies and product expiration are provided in the certificate of analysis (CoA)
- Solvent/Matrix: Type 1 water
- Packaging: high-density poly ethylene (HDPE) bottle
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)