PHR2060
Ascorbic Acid Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(2R)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
ascorbic acid
envase
pkg of 30MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)