Z115118
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
Sinónimos:
Screw-top V-Vials with Sealed Cap
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 12 ea
diám. × Al
20 mm × 65 mm
volumen
5 mL
Adaptador
thread for 20-400
Categorías relacionadas
Descripción general
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Información legal
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)