Merck
NIST916B
Bilirrubina
NIST®SRM®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H36N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
584.66
Beilstein:
74376
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
envase
pkg of 100 mg
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
Clave InChI
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Descripción general
Each unit of SRM 916B consists of 100 mg of bilirubin.
SRM 916B_cert
SRM 916B_SDS
Aplicación
Bilirubin standard reference material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of measurement procedures for the determination of bilirubin in clinical samples, it is also used for assigning bilirubin quantity values to in-house control materials.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Más del 99 % de la bilirrubina total es transportada como un conjugado con la albúmina. Niveles anormalmente elevados de bilirrubina pueden causar un daño neurológico grave, pero niveles levemente elevados están vinculados a la protección frente al estrés oxidativo.
Características y beneficios
  • SRM 916B is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values the unconjugated Bilirubin.
  • Certified value is determined using a quantitative 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy (q1 H-NMR). 
  • Certified values are traceable to the International System of Units (SI) unit of mass, expressed as mass fraction percent. 
  • The NIST certificate is provided with safety, storage and use instructions.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Bilirubin (C33H36N4O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)