M79700
5-Methyl-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
bp
248 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-2-3-5(7)6-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
YVIVRJLWYJGJTJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?