M3761
Metronidazole
analytical standard
Sinónimos:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
crystalline
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-161 °C (lit.)
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
parasites
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Clave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Cyclic voltametric determination of metronidazole at carbon paste electrode (CPE) in three different brands of metronidazole tablets
- Simultaneous determination of metronidazole, diloxanide, spiramycin, and cliquinol in pharmaceutical dosage forms by reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled to photodiode array detector (RP-HPLC-DAD)
- Development of an electrochemical sensor based on polydopamine/carboxylic multi-walled carbon nano-tubes (MWCNTs-COOH) nanocomposites for the determination of metronidazole
- Liquid chromatography–ion trap mass spectrometry (LC-MS/MS based analysis of metronidazole in water, sediment, and fish tissue samples
- Determination of metronidazole using an electrochemical sensor based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and chitosan-nickel complexes (CTS-Ni) in tablets, human urine, and serum samples
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?