Merck
A0166
Sigma-Aldrich
Ampicilina sodium salt
powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
D-(−)-α-Aminobencilpenicilina sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N3NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
371.39
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
51281716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
biological source
synthetic
Quality Level
product line
BioReagent
form
powder or crystals
potency
845-988 μg per mg (C16H18N3O4S, Calculated on the anhydrous basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
La sal sódica de la ampicilina, perteneciente a la familia de β-lactámicos de amplio espectro, es un derivado semisintético de la penicilina con aplicaciones versátiles como antibiótico de amplio espectro. Ejerce efectos inhibidores sobre la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas de unión a la penicilina (PBP) e impidiendo así la síntesis de los peptidoglucanos, un proceso integral en la formación de la pared celular bacteriana. Este antibiótico demuestra actividad frente a un amplio espectro de bacterias, abarcando tanto cepas grampositivas como gramnegativas, como E. coli, los enterococos resistente a la vancomicina (VRE) sensibles a los β -lactámicos, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae.
En investigación, la ampicilina desempeña un papel fundamental en las investigaciones microbiológicas, bioquímicas y de cultivo celular. Su utilización en laboratorios se extiende al estudio de la resistencia a los antibióticos y las limitaciones de penetración, explorando las interacciones sinérgicas entre varios antibióticos, y actuando como un componente crucial para la selección y el mantenimiento de plásmidos recombinantes en E. coli. A través de estas aplicaciones, la sal sódica de la ampicilina contribuye de manera significativa a avanzar en la comprensión de la eficacia antibiótica, las respuestas bacterianas y los procesos moleculares, lo que la convierte en una herramienta indispensable en varias facetas de la investigación científica.
Application
La ampicilina es un derivado semisintético de la penicilina que actúa como un antibiótico de amplio espectro. Se ha utilizado para estudiar la resistencia a antibióticos y las limitaciones de penetración, la sinergia entre múltiples antibióticos y ciertas infecciones del torrente sanguíneo, y se ha utilizado también para desarrollar pruebas de PCR destinadas a detectar genes de resistencia en el líquido cefalorraquídeo.
Recomendada para su uso antibacteriano en medios de cultivo celular a 100 mg/l.
Recomendada para su uso en estudios de resistencia a ampicilina a 20-125 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: Es un antibiótico ß-lactámico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al inactivar las transpeptidasas de la superficie interna de la membrana celular de la bacteria.
Modo de resistencia: La administración con ß-lactamasa rompe el anillo ß-lactámico de la ampicilina y la inactiva.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias grampositivas (como la bencilpenicilina) y baterías gramnegativas (como las tetraciclinas y el cloranfenicol).
Features and Benefits
  • Antibiótico de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Antibiótico de amplio espectro
  • inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana
  • Activo frente a bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Habitualmente utilizado en cultivo celular, biología celular y bioquímica
Packaging
5 g, 25 g, 100 g
Caution
Se ha comunicado que este producto es estable como se suministra a 25°C y a una humedad relativa del 43 % y el 81 % durante seis semanas. Es estable a 37°C durante tres días. Otros estudios han demostrado que la estabilidad de la ampicilina en disolución es función del pH, la temperatura y la identidad del tampón. Pierde rápidamente su actividad cuando se conserva a un pH por encima de 7. Las condiciones de almacenamiento óptimas sugeridas son 2-8°C y un pH de 3,8 - 5; en esas condiciones retuvo más del 90 % de su actividad durante una semana.
Preparation Note
Se ha comunicado que la ampicilina es ligeramente soluble en agua, prácticamente insoluble en alcohol, cloroformo, éter y aceites fijados, pero soluble en ácidos o bases diluidos. La disolución no debe esterilizarse en autoclave; una disolución de reserva debe esterilizarse mediante filtración y conservarse congelada, donde será estable durante meses.
Storage and Stability
Bien cerrado. Seco. Manténgalo bajo llave o en un área accesible solo a personas cualificadas o autorizadas
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Consérvese en un lugar seco.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
M Ashley Sobran et al.
Journal of bacteriology, 201(17) (2019-06-27)
To detect and respond to the diverse environments they encounter, bacteria often use two-component regulatory systems (TCS) to coordinate essential cellular processes required for survival. In pathogenic Bordetella species, the BvgAS TCS regulates expression of hundreds of genes, including those
Alexander Frank et al.
Current biology : CB, 28(16), 2597-2606 (2018-08-07)
Synchronization of circadian clocks to the day-night cycle ensures the correct timing of biological events. This entrainment process is essential to ensure that the phase of the circadian oscillator is synchronized with daily events within the environment [1], to permit
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17
Sabine Renggli et al.
Journal of bacteriology, 195(18), 4067-4073 (2013-07-10)
Bactericidal antibiotics kill by different mechanisms as a result of a specific interaction with their cellular targets. Over the past few years, alternative explanations for cidality have been proposed based on a postulated common pathway, depending on the intracellular production
Daejin Lim et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 840-840 (2020-08-09)
Targeted delivery of drugs is a key aspect of the successful treatment of serious conditions such as tumors. In the pursuit of accurate delivery with high specificity and low size limit for peptide drugs, a synthetic type 3 secretion system