G0450000
Glicina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
glycine
manufacturer/tradename
EDQM
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)