Merck
G8898
Sigma-Aldrich
Glicina
≥99%, suitable for western blotting
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein/REAXYS Number:
635782
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
product name
Glicina, suitable for electrophoresis, ≥99%
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
impurities
≤0.01% Insoluble matter
color
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤70 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
absorption
≤0.15 at 280 at 1 M
functional group
amine
carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
La glicina es una molécula con un pI de 6,7, que es similar al pH del gel de apilamiento. Tiene la ventaja de su poca movilidad,y de su hidrofobicidad. Además, no se asocia con proteínas. La glicina es un componente de los tampones de Tris-glicina y Tris-glicina-SDS (dodecilsulfatosódico) donde se hace correr la muestra para la electroforesis en gel de poliacrilamida. La glicina es también un componente del tampón de transferencia de Towbin para las transferencias Western.
La glicina, un aminoácido proteinogénico aquiral, desempeña diversos papeles en la bioquímica y la fisiología. Como un aminoácido glucogénico no polar y no esencial, actúa como un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central y co-agonista con el glutamato en los receptores de NMDA. Al actuar como precursor, la glicina constituye una unidad estructural crucial de las macromoléculas y desempeña un papel vital en los procesos celulares.
Además de sus funciones biológicas, la glicina exhibe versatilidad en aplicaciones experimentales. Su papel como reactivo bioquímico hace que sea valioso en ensayos y procedimientos, mientras que su capacidad de amortiguación es esencial en técnicas como SDS-PAGE, inmunoelectrotransferencia, cromatografía y cultivo celular. La naturaleza dipolar de la glicina la convierte en un amortiguador eficaz a través de varios valores de pH, muy utilizada en investigación ien inmunología para la preparación de disoluciones tampón en técnicas como la inmunoelectrotransferencia. Compatible con las enzimas, la glicina es útil en estudios enzimáticos como la determinación de lactato. Además, la glicina contribuye a la formulación de amortiguadores para la estabilización de proteínas, el control del pH y las reacciones enzimáticas.
Application
  • La glicina se ha utilizado para la preparación de andamios compuestos de gelatina.
  • Se ha utilizado en el tampón de elución para extraer las proteínas utilizando la columna HiTrap proteína G.
  • Se ha utilizado en la SDS-muestra, las disoluciones tampón de corrida y transferencia de la muestra preparadas para SDS-PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfatosódico) y en la transferencia Western.
Biochem/physiol Actions
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Features and Benefits
  • Adecuada para estudios de biología celular y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Analysis Note
Se ha probado para su utilización en los tampones de los electrodos para la PAGE y en los tampones de transferencia para las transferencias Western.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Quantitative immunofluorescent blotting of the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2).
Gerk PM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 63, 279-279 (2011)
The role of muscle-derived stem cells in bone tissue engineering.
Sun JS et al.
Biomaterials, 26, 3953-3953 (2005)
Hames, B.D. and Rickwood, D.
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach, 32-35 (1990)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)
Artículos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.