1.00590
Glicina
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Glicina, Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
form
crystalline
solid
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble 250 g/L
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministros y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el cristal de glicina Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
Application
Related product
also commonly purchased with this product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.