ERMAD442K
Lambda DNA solution
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certified for the DNA mass concentration of LAMBDA DNA in a solution.
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAD442K
ERMAD442K
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)