Merck
BP452
Ácido valproico sodium salt
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Propilpentanoato de sodio, 2-propylpentanoic Acid Sodium, Valproato de sodio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
valproic acid
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... ALDH5A1(7915)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Sodium valproate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Sodium Valproate Oral Solution
  • Sodium Valproate Tablets
  • Sodium Valproate Prolonged-release Tablets
  • Sodium Valproate Gastro-resistant Tablets
  • Sodium Valproate Prolonged-release Capsules
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    Anticonvulsivante que también es eficaz como estabilizador del estado de ánimo en el trastorno bipolar.
    Envase
    Unit quantity: 500 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Health hazardExclamation mark
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)
    Visite la Librería de documentos
    Los clientes también vieron
    Slide 1 of 2
    1 of 2