Merck
1327000
USP
Hidroxicloroquina sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Sulfato de hidroxicloroquina, Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
433.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydroxychloroquine
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white to off-white
pH
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
388.4 °F (198°C; 240°C)
solubility
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y apoyo, visite el sitio web de la farmacopea emisora.
El sulfato de hidroxicloroquina es una sal de la hidroxicloroquina (HCQ, Plaquenil), un antivírico basado en la 4 aminoquinolina.
Application
Hydroxychloroquine sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Hydroxychloroquine Sulfate Tablets
  • Hydroxychloroquine Sulfate Compounded Oral Suspension
  • Chloroquine Phosphate
Biochem/physiol Actions
El sulfato de hidroxicloroquina es un antiinflamatorio (vía TNF), un antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) y un inhibidor de la hemo polimerasa. Se utiliza para tratar el paludismo.
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento ni curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Chloroquine Phosphate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
Hydroxychloroquine Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2) (2021)
Hydroxychloroquine Sulfate Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3) (2022)
Jacques-Eric Gottenberg et al.
JAMA, 312(3), 249-258 (2014-07-17)
Primary Sjögren syndrome is a systemic autoimmune disease characterized by mouth and eye dryness, pain, and fatigue. Hydroxychloroquine is the most frequently prescribed immunosuppressant for the syndrome. However, evidence regarding its efficacy is limited. To evaluate the efficacy of hydroxychloroquine
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2), 264-272 (2013)
Protocolos
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.