B1220000
Ibuprofen impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid solution, 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Butylhydratropic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ibuprofen
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
FEFPDZIYEWFQFK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Established for the preparation of reference solution (a) in testing for related substances in ibuprofen using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0721 of European Pharmacopeia.
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)