Y0001600
Metformin impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dimethylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metformin
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
170-173 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Clave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)