PHR2483
4-Acetylbenzoic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Acetylbenzoic acid, Acetophenone-4-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
ibuprofen
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
mp
208-210 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)