A4018
Agarosa, baja temperatura de gelificación
Sinónimos:
2-hidroxietil agarosa
About This Item
Productos recomendados
biological source
algae (marine)
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
EEO
≤0.10
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
General description
Application
Agarose, low gelling temperature has been used:
- to immobilize zebra fish embryos during in vivo imaging experiments
- as a constituent of defined medium to culture bovine nucleus pulposus (NP) cells
- as a hydrogel, a scaffolding material for dental pulp regeneration
- in the form of pellets to determine the surface pH and conductivity of an acrylic emulsion film
Quality
Analysis Note
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)