Merck
94477
Supelco
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthyl)acrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthalenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Cyano-3-(naphthalen-2-yl)acrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Beilstein/REAXYS Number:
2270800
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
matrix substance for MALDI-MS
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-9-13(14(16)17)8-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)7-10/h1-8H,(H,16,17)/b13-8+
InChI key
DGBCTRJIBBKQEU-MDWZMJQESA-N
Application
suitable as Maldi-Matrix-Material
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)