Merck
05851
Supelco
4-Aminoquinaldine
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.20
Beilstein:
118323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
matrix substance for MALDI-MS
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
clases químicas de analitos
amino acids, nucleotide phosphates, organic acids
técnicas
MALDI-MS: suitable
bp
333 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
trazas de catión
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
cadena SMILES
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
Clave InChI
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
suitable as Maldi-Matrix material
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stephan R Fagerer et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 19(1), 39-47 (2013-07-12)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) has been shown to be highly sensitive for analyzing low-mass compounds such as metabolites if the right matrix is used. 9-aminoacridine (9AA) is the most commonly employed matrix for negative mode MALDI-MS in metabolomics. However, matrix