87884
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
DCTB
About This Item
Productos recomendados
grado
matrix substance for MALDI-MS
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
MALDI-MS: suitable
mp
123-126 °C
trazas de catión
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorción
>2000 at 337 nm (mol. absorption)
cadena SMILES
CC(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
Clave InChI
OIASAVWSBWJWBR-UKTHLTGXSA-N
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)