84192
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 8.0 μm
Sinónimos:
Monodisperse polystyrene latex particles (8 μm), monodisperse polystyrene microbeads (8 μm), monodisperse polystyrene microspheres (8 μm), polystyrene monodisperse microparticles (8 μm), Size standards
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
particles
reticulante
20 % cross-linked
concentración
2% (solids)
tamaño de partícula
8.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <1.5%
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
It′s also used to:
- standardize methods of size-dependent chromatographic separations.
- characterize electrical impedance spectroscopy (EIS) performance of microfluidic device by size measurement.
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análisis
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?