Documentos clave
79807
Supelco
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 25 μm
Sinónimos:
Polystyrene latex particles (25 μm), Polystyrene microbeads (25 μm), Polystyrene microspheres (25 μm), Polystyrene microparticles (25 μm), Latex beads from PS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
particles
reticulante
2 % cross-linked
concentración
10% (solids)
tamaño de partícula
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
densidad
1.05 g/cm3
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Polystyrene based microparticles (size: 25 μm) are a particle size standard, ideal to characterize particle size distribution (PSD) of particle system.
Aplicación
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
Características y beneficios
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análisis
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)