59336
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
size: 100 μm
Sinónimos:
Monodisperse polystyrene latex particles (100 μm), monodisperse polystyrene microbeads (100 μm), monodisperse polystyrene microspheres (100 μm), polystyrene monodisperse microparticles (100 μm), Size standards
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Formulario
aqueous suspension
reticulante
2 % cross-linked
concentración
2% (solids)
tamaño de partícula
100 μm std dev ≤2 μm
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The particle diameter of 100 μm is characterized using Olympus optical microscope. The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
Aplicación
Also used as a building block to synthesize ordered macroporous titania photonic balls.
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análisis
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?