Merck
80800
Sigma-Aldrich
4-Piperidone hydrate hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinónimos:
4,4-Dihydroxypiperidine hydrochloride, 4,4-Piperidinediol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein/REAXYS Number:
3916558
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
assay
≥98.0% (AT)
form
crystals
SMILES string
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChI key
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)